Läs mer
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimetylsulfoxid (> 99,9 % USP DMSO för kryokonservering)
Produktkod. 16369855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16369855 10 ml
16379855 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16369855 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092780145
 Begränsad artikel
I lager
Används vanligen vid kryokonservering av celler för att förhindra skador på cellmembranet under frysning.
  • Cryopres Dimetylsulfoxid (DMSO) USP , Ph. Eur. Sterilfiltrerad
  • Cryopres Dimetylsulfoxid används vanligtvis vid kryokonservering av celler, tillsammans med glycerol, för att förhindra skador på cellmembranet under frysning
  • Komplett analyscertifikat tillgängligt för varje produktionsparti, tillsammans med fullständig formuleringsinformation
  • Tillverkad under de högsta branschstandarderna för att säkerställa överlägsna resultat
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kryokonservering
Kvantitet 10 ml
Renhet eller kvalitetsklass 0.999
Innehåll och lagring 15 till 30 °C, torka, förvara under kväve
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.