Läs mer
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimetylsulfoxid (> 99,9 % USP DMSO för kryokonservering)
Produktkod. p-7163260 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Produktkod. 16369855
Brand: MP Biomedicals™ 092780145
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vanligen vid kryokonservering av celler för att förhindra skador på cellmembranet under frysning.
  • Cryopres Dimetylsulfoxid (DMSO) USP , Ph. Eur. Sterilfiltrerad
  • Cryopres Dimetylsulfoxid används vanligtvis vid kryokonservering av celler, tillsammans med glycerol, för att förhindra skador på cellmembranet under frysning
  • Komplett analyscertifikat tillgängligt för varje produktionsparti, tillsammans med fullständig formuleringsinformation
  • Tillverkad under de högsta branschstandarderna för att säkerställa överlägsna resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kryokonservering
Kvantitet 10 mL
Renhet eller kvalitetsklass 0.999
Innehåll och lagring 15 till 30 °C, torka, förvara under kväve
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.