Läs mer
Corning™ Kryokonserveringspåsar
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 ml
500 ml
750 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vår kryokonserveringspåse är en unik påsfilmsbehållare som förblir flexibel vid ultralåga temperaturer (-196 °C). Corning kryogena behållare är designade för lagring, konservering och överföring av CD34+ hematopoetiska stamceller (HPC). Den rekommenderade påfyllningsvolymen sträcker sig från 20 ml till 190 ml i fyra standardstorlekar. Rekommendationen för frysvolym baseras på horisontell frysning i en skyddskassett med en invändig tjocklek på cirka 0,313 tum. Corning erbjuder denna engångscellodlingspåse i 50 mL-750 mL konfigurationer. En speciell blandning av polyolefinfilm och proprietär EVA valdes för sina lågtemperaturegenskaper och dess förmåga att bibehålla flexibilitet och klarhet när den fylls med vätska. Proprietär design av membranportar erbjuder tunnare väggar för ökad flexibilitet och påsatt lock minimerar membranexponeringen under frysning. Branschstandardens design för etikettfickor erbjuder enkel användning och spårbarhet vid märkning. -Port 1 har tunnväggiga membranportar, två PVC-ledningar, honbeten, Luer-hanskydd och små glidklämmor. Denna engångscell kryokonserveringspåse är idealisk för biofarmaceutiska grundforskningsapplikationer.
-Fullständigt intyg om överensstämmelse finns tillgängligt för varje produktionsparti.
Med polyolefin-EVA blandad film Finns i storlekarna 50 ml, 250 ml, 500 ml och 750 ml.
Filmtyp: Polyolefin-EVA-blandning
Två tunnväggiga membranportar
Port 1: 4,5„ längd 0,153„ OD EVA rör, delas till två 5„ längd 0,118„ ID x 0,16„ OD PVC-rör med luer-honanslutningar och luer-hankåpor, med klämmor Egenskaper och fördelar
Polyolefinfilm – Proprietär EVA blandning speciellt utvald för sina lågtemperaturegenskaper samtidigt som den bibehåller flexibilitet och klarhet när den fylls med vätska Membranport – Det bifogade locket snäpper på plats för att skydda innehållet och minimerar membranexponeringen under användning Etikettficka – Stöder användning av datorgenererade etiketter; produktinformation kan ses snabbt genom att helt enkelt öppna fryskassetten Inbyggt påfyllningsrör – Den unika tillverkningsmetoden som används för att fästa påfyllningsröret till behållarkroppen eliminerar behovet av PVC-gränssnitt med lagringsdelen för flytande kväve i behållaren Gränssnitt/kontakter – Kompatibel med steril anslutningsteknik och smart tätningsteknik (Sebra™ Rörsvetsare modell 1100); passar i en mängd olika fryskassettsystem
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
-Fullständigt intyg om överensstämmelse finns tillgängligt för varje produktionsparti.
Med polyolefin-EVA blandad film Finns i storlekarna 50 ml, 250 ml, 500 ml och 750 ml.
Filmtyp: Polyolefin-EVA-blandning
Två tunnväggiga membranportar
Port 1: 4,5„ längd 0,153„ OD EVA rör, delas till två 5„ längd 0,118„ ID x 0,16„ OD PVC-rör med luer-honanslutningar och luer-hankåpor, med klämmor Egenskaper och fördelar
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Inkluderar | Luer-honanslutningar och luer-han-huvar, med klämmor, 0,11 ID x 0,16 OD PVC-port |
| Material | Polyolefin/EVA-blandning |
| nr per ärende | 1 st. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Kryokonserveringspåse |