Läs mer
Corning™ Kryokonserveringspåsar
Produktkod. 16673544 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
500 ml
750 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16673544 250 ml -
15609293 750 ml Varje
17273584 500 ml -
17298440 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16673544 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9120089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.31 SEK
    803.56 SEK / Paket med 1
    Save 123.75 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en egenutvecklad polyolefin/EVA (etylvinylacetat) filmblandning som förblir flexibel vid ultralåga temperaturer (-196 °C)
Vår kryokonserveringspåse är en unik påsfilmbehållare som förblir flexibel vid extremt låga temperaturer (-196 °C). Corning Kryogena behållare är utformade för lagring, bevarande och överföring av CD34+ hematopoetiska progenitorceller (HPC). Den rekommenderade fyllningsvolymen varierar från 20 ml till 190 ml i fyra standardstorlekar. Rekommendationen om frysvolym baseras på horisontell frysning i en skyddande kassett med en intern tjocklek på cirka 0,313 tum Corning erbjuder denna engångs-cellkulturpåse i 50 ml-750 ml-konfigurationer. En speciell blandning av polyolefinfilm och proprietär EVA valdes för dess lågtemperaturegenskaper och dess förmåga att behålla flexibilitet och klarhet när den fylldes med vätska. Proprietär membranportdesign erbjuder tunnare väggar för ökad flexibilitet och den fastsatta kapseln minimerar membranexponering vid frysning. Branschstandarden för etikettfickor erbjuder användarvänlighet och spårbarhet vid märkning. -Port 1 har tunnväggiga membranportar, två PVC-ledare, honbeten, hanliga Luer-lock och små glidklämmor. Denna engångscell-kryopreserveringspåse är idealisk för grundläggande forskning och biofarmaceutiska tillämpningar.
-Fullständig efterlevnadscertifiering finns tillgänglig för varje produktionsparti.
Med polyolefin-EVA blandad film finns tillgänglig i storlekarna 50 ml, 250 ml, 500 ml och 750 ml.
Filmtyp: Polyolefin-EVA-blandning
Två tunnväggiga membranportar
Port 1: 4,5„ längd 0,153„ O.D.- EVA rör, delas i två 5-längds„ 0,118„ I.D. x 0,16„ O.D. PVC-rör med honanliga Luer-kontakter och hanliga Luer-lock, med klämmor Egenskaper och fördelar
  • Polyolefinfilm – Proprietär EVA blandning som specifikt valts för sina lågtemperaturegenskaper samtidigt som den behåller flexibilitet och klarhet när den fylls med vätska
  • Membranport – Den fästa locket snäpps på plats för att skydda innehållet och minimera membranexponering under användning
  • Etikettficka – Stöder användning av datorgenererade etiketter; Produktinformation kan snabbt ses genom att helt enkelt öppna fryskassetten
  • Integrerat fyllnadsrör – Den unika tillverkningsmetoden som används för att fästa påfyllningsröret i behållarens kropp eliminerar behovet av PVC-gränssnitt med behållarens flytande kvävelagringssektion
  • Gränssnitt/kontakter – Kompatibel med steril anslutningsteknik och smart tätningsteknik (Sebra™ Modell 1100 rörsvetsare); passar i olika fryskassettsystem
  • Corning Mediacertifikat finns tillgängliga i vårt resursbibliotek.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Inkluderar Kvinnliga luerkontakter och hanliga luerlock, med klämmor, 0,11 I.D x 0,16 O.D. PVC-port
    Material Polyolefin/EVA-blandning
    nr per ärende 1 st.
    Antal per förpackning 1/Pk.
    Produkttyp Kryoreservpåse
    Kapacitet (metrisk) 250 ml