Läs mer
Corning™ Kryokonserveringspåsar
BIOPHARMA
Produktkod. 17298440 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
500 ml
750 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17298440 50 ml -
16673544 250 ml -
15609293 750 ml Varje
17273584 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17298440 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9120088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 SEK
    811.11 SEK / Paket med 1
    Save 18.89 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 15-03-2027
Har en egenutvecklad polyolefin/EVA (etylvinylacetat) filmblandning som förblir flexibel vid ultralåga temperaturer (-196 °C)
Vår kryokonserveringspåse är en unik påsfilmsbehållare som förblir flexibel vid ultralåga temperaturer (-196 °C). Corning kryogena behållare är designade för lagring, konservering och överföring av CD34+ hematopoetiska stamceller (HPC). Den rekommenderade påfyllningsvolymen sträcker sig från 20 ml till 190 ml i fyra standardstorlekar. Rekommendationen för frysvolym baseras på horisontell frysning i en skyddskassett med en invändig tjocklek på cirka 0,313 tum. Corning erbjuder denna engångscellodlingspåse i 50 mL-750 mL konfigurationer. En speciell blandning av polyolefinfilm och proprietär EVA valdes för sina lågtemperaturegenskaper och dess förmåga att bibehålla flexibilitet och klarhet när den fylls med vätska. Proprietär design av membranportar erbjuder tunnare väggar för ökad flexibilitet och påsatt lock minimerar membranexponeringen under frysning. Branschstandardens design för etikettfickor erbjuder enkel användning och spårbarhet vid märkning. -Port 1 har tunnväggiga membranportar, två PVC-ledningar, honbeten, Luer-hanskydd och små glidklämmor. Denna engångscell kryokonserveringspåse är idealisk för biofarmaceutiska grundforskningsapplikationer.
-Fullständigt intyg om överensstämmelse finns tillgängligt för varje produktionsparti.
Med polyolefin-EVA blandad film Finns i storlekarna 50 ml, 250 ml, 500 ml och 750 ml.
Filmtyp: Polyolefin-EVA-blandning
Två tunnväggiga membranportar
Port 1: 4,5„ längd 0,153„ OD EVA rör, delas till två 5„ längd 0,118„ ID x 0,16„ OD PVC-rör med luer-honanslutningar och luer-hankåpor, med klämmor Egenskaper och fördelar
  • Polyolefinfilm – Proprietär EVA blandning speciellt utvald för sina lågtemperaturegenskaper samtidigt som den bibehåller flexibilitet och klarhet när den fylls med vätska
  • Membranport – Det bifogade locket snäpper på plats för att skydda innehållet och minimerar membranexponeringen under användning
  • Etikettficka – Stöder användning av datorgenererade etiketter; produktinformation kan ses snabbt genom att helt enkelt öppna fryskassetten
  • Inbyggt påfyllningsrör – Den unika tillverkningsmetoden som används för att fästa påfyllningsröret till behållarkroppen eliminerar behovet av PVC-gränssnitt med lagringsdelen för flytande kväve i behållaren
  • Gränssnitt/kontakter – Kompatibel med steril anslutningsteknik och smart tätningsteknik (Sebra™ Rörsvetsare modell 1100); passar i en mängd olika fryskassettsystem
  • Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Inkluderar Luer-honanslutningar och luer-han-huvar, med klämmor, 0,11 ID x 0,16 OD PVC-port
    Material Polyolefin/EVA-blandning
    nr per ärende 1 st.
    Antal per förpackning 1/Pk.
    Produkttyp Kryokonserveringspåse
    Kapacitet (metrisk) 50 ml