Läs mer
Thermo Scientific™ Kryokonserveringsflaskor, käppar och behållare
Produktkod. 12750348 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Cryo Cane
Kryotubens färgkodningskapslar
För användning med (utrustning):
2 ampuller
6 ampuller
9,2 och 10 ml bägare
Kryoflaskor
Kryorör med 12,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12750348 Cryo Cane Kryorör med 12,5 mm diameter Varje
11874760 Cryo Cane 6 ampuller 6 ampuller
11884760 Cryo Cane 2 ampuller Varje
15422424 Cryo Cane 9,2 och 10 ml bägare Varje
18820964 Kryotubens färgkodningskapslar Kryoflaskor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12750348 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4000217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.30 SEK
    59.01 SEK / Paket med 1
    Save 2.29 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Maximera lagringskapaciteten i laboratoriet genom att använda dessa kryokonserveringsflaskor, käppar och behållare.
Maximera lagringskapaciteten med hjälp av Thermo Scientific™ Kryokonserveringsflaskor, käppar och behållare.
Maximera din kryokonserveringskapacitet med en rad flaskor, käppar och burkar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Kryorör, aluminium för 12,5 mm diameter kryorör
Typ Cryo Cane
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Silver
För användning med (utrustning) Kryorör med 12,5 mm diameter
Håller Kryotuber
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.