Läs mer
Thermo Scientific™ Kryokonserveringsflaskor, käppar och behållare
Produktkod. 15422424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Cryo Cane
För användning med (utrustning):
2 ampuller
6 ampuller
9,2 och 10 ml bägare
Kryorör med 12,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) unitSize
15422424 Cryo Cane 9,2 och 10 ml bägare Varje
11874760 Cryo Cane 6 ampuller 6 ampuller
11884760 Cryo Cane 2 ampuller Varje
12750348 Cryo Cane Kryorör med 12,5 mm diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15422424 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4000216
Maximera lagringskapaciteten i laboratoriet genom att använda dessa kryokonserveringsflaskor, käppar och behållare.
Maximera lagringskapaciteten med hjälp av Thermo Scientific™ Kryokonserveringsflaskor, käppar och behållare.
Maximera din kryokonserveringskapacitet med en rad flaskor, käppar och burkar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kryorör, aluminium för 12,5 mm diameter kryorör
Typ Cryo Cane
Kapacitet (metrisk) 9.2 and 10 mL
Färg Silver
För användning med (utrustning) 9,2 och 10 ml bägare
Håller Bägare (10 ml)