Beskrivning
Dessa kryokonserverade renade Kupffer-celler isoleras från vuxna hanar Sprague-Dawley råttor. Varje injektionsflaska innehåller minst en miljon celler.
Lättanvända kryokonserverade Kupffer-celler ger ett bekvämt sätt att producera anpassade cellförhållanden för hepatisk samodling.
Varje parti av kryokonserverade rått Kupffer-celler testas för:
Renhet
Svar på aktivering med LPS
Efterlevnad
Minst 1 miljon celler per injektionsflaska
Kupffer-celler för förbättrad fysiologisk modellering
Allt fler bevis visar att under både normala och patologiska tillstånd regleras många hepatocytfunktioner av substanser som frigörs från närliggande icke-parenkymceller (NPC). Dessa celler, särskilt Kupffer-celler, spelar en viktig roll i moduleringen av xenobiotisk metabolism i levern. Kupffer-celler utsöndrar potenta mediatorer av det inflammatoriska svaret som kontrollerar leverinflammation. Dessa cytokinmediatorer kontrollerar hepatocyternas metaboliska hastigheter genom direkta interaktioner med fas I- och fas II-enzymer. Kupffer-cell- och hepatocytsamkulturer kan självmontera inom 72 timmar efter behandling med pro-inflammatoriska cytokiner eller LPS, och kan fungera genom att effektivt modulera P450-uttryck, vilket ger ett mer fysiologiskt relevant resultat. Studier indikerar att samodling av hepatocyter med NPC bättre skulle representera både normal leverfysiologi såväl som sjukdomstillstånd.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.,
Notera:
Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
Lättanvända kryokonserverade Kupffer-celler ger ett bekvämt sätt att producera anpassade cellförhållanden för hepatisk samodling.
Varje parti av kryokonserverade rått Kupffer-celler testas för:
Kupffer-celler för förbättrad fysiologisk
Allt fler bevis visar att under både normala och patologiska tillstånd regleras många hepatocytfunktioner av substanser som frigörs från närliggande icke-parenkymceller (NPC). Dessa celler, särskilt Kupffer-celler, spelar en viktig roll i moduleringen av xenobiotisk metabolism i levern. Kupffer-celler utsöndrar potenta mediatorer av det inflammatoriska svaret som kontrollerar leverinflammation. Dessa cytokinmediatorer kontrollerar hepatocyternas metaboliska hastigheter genom direkta interaktioner med fas I- och fas II-enzymer. Kupffer-cell- och hepatocytsamkulturer kan självmontera inom 72 timmar efter behandling med pro-inflammatoriska cytokiner eller LPS, och kan fungera genom att effektivt modulera P450-uttryck, vilket ger ett mer fysiologiskt relevant resultat. Studier indikerar att samodling av hepatocyter med NPC bättre skulle representera både normal leverfysiologi såväl som sjukdomstillstånd.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.,
Notera:
Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpassagenummer | Passage 0 |
| Innehåll och lagring | 1 flaska med 1 miljon livsduglig råtta (Sprague-Dawley ) Kupffer-celler. Förvara i en kryoförvaring dewar eller− 135 °C frys. |
| Celltyp | Makrofagceller |
| Typ av kultur | Adherent cellkultur |
| Form | Kryokonserverad |
| Kön | Manlig |
| Art | Råtta |
| Vävnad | Lever |
| Givarattribut | Normal |
| Givarkälla | Poolad |
| Visa mer |