Läs mer
CELLPATH CRYOSPRAY FRYSSPRAY
Produktkod. 30226282
Change view
Kvantitet:
175 g
Produktkod. Kvantitet
30226282 175 g
1 options
Produktkod. 30226282 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer KNA017300A
 Begränsad artikel
I lager
CryoSpray Freezer Spray är speciellt formulerad för att snabbt frysa färskt biopsimaterial och därmed minska risken för morfologiska skador på grund av iskristallformulering. Den levereras i en kompakt aluminiumburk som är lätt att hantera, med ett munstycke som säkerställer exakt riktning för frysstrålen.
  • Viktiga fördelar:
  • CFC-fri
  • Kompakt storlek
  • Utmärkta kylegenskaper
  • Styrbar jetmotor möjliggör exakt styrning
  • Idealiskt för paraffinblock och färska vävnadsprover
Specifikationer
Produkttyp Frysspray
Kvantitet 175 g
Produktbeteckning
  • CRYOSPRAY FREEZER SPRAY - 175g
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Vnetljive in nevnetljive aerosole Kategorija 3
Faroangivelser
  • H229-Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P251-Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  • P410+P412-Skyddas från solljus Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cryospray