Läs mer
Epredia™ CryoStar™ NX50 och NX70 tillbehör
Produktkod. 12083049 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Borste för rengöring av vakuumslang
Borste, liten fasad
Borstehylla
Grovfilter
Knivhållare i stål
Magnetisk borste, stor
Munstycke litet (för sektionering)
Tratt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. Produkttyp unitSize
12083049 - -
12912735 Borste för rengöring av vakuumslang Varje
12902755 Borste, liten fasad Varje
12942755 Munstycke litet (för sektionering) Varje
12962765 Borstehylla Varje
12932735 Grovfilter Paket med 25
12912815 Knivhållare i stål Varje
12912755 Magnetisk borste, stor Varje
12932755 Tratt Varje
9 options
Produktkod. 12083049
Brand: Epredia™ 449980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra driften av Epredia™ CryoStar™ NX50 och NX70 Kryostater med Epredia™ CryoStar™ NX50 och NX70 tillbehör.
Tillbehör inkluderar :
  • Lågprofil bladhållare
  • Högprofilsbladhållare
  • Knivhållare i stål