Läs mer
Epredia™ CryoStar™ NX70 provchuckar
Produktkod. 12687576 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
30 mm provchuck, blå
30 mm provchuck, grön
30 mm provchuck, guld
30 mm provchuck, röd
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12687576 30 mm provchuck, röd Varje
12697576 30 mm provchuck, grön Varje
12698213 30 mm provchuck, blå Varje
12607586 30 mm provchuck, guld Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12687576 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 715870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 SEK
    267.28 SEK / Paket med 1
    Save 449.72 SEK
    62% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan flera tillgängliga färger för Epredia™ ; CryoStar™ Kryostatprovchuckar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 30 mm provchuck, röd
För användning med (utrustning) Kryostat