Läs mer
Epredia™ CryoStar™ NX70 provchuckar
Produktkod. 12697576 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
30 mm provchuck, blå
30 mm provchuck, grön
30 mm provchuck, guld
30 mm provchuck, röd
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12697576 30 mm provchuck, grön Varje
12687576 30 mm provchuck, röd Varje
12698213 30 mm provchuck, blå Varje
12607586 30 mm provchuck, guld Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12697576 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 715880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.19 SEK
    267.28 SEK / Paket med 1
    Save 201.91 SEK
    43% Av
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Välj mellan flera tillgängliga färger för Epredia™ ; CryoStar™ Kryostatprovchuckar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp 30 mm provchuck, grön
För användning med (utrustning) Kryostat
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.