Läs mer
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS10
Produktkod. 15642424
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mL Bag
1000 mL Bag
5 x 10 mL
5 x 16 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15642424
Brand: STEMCELL Technologies 07931
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Animal-component-free, defined cryopreservation medium with 10% DMSO
  • CryoStor™ CS10 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free, and defined cryopreservation medium containing 10% dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS10 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
  • CryoStor™ CS10 is recommended for the cryopreservation of hepatocytes, tissue samples, human peripheral blood, CHO cells, myeloma cell lines, hybridomas, human mesenchymal stem cells, human embryonic and human induced pluripotent stem cells (ES cells and iPS cells) and other extremely sensitive cell types
  • CryoStor™ CS10 is cGMP-manufactured with USP grade components
Specifikationer
Celltyp B Cells, CHO Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells
För användning med (applikation) Cryopreservation
Kvantitet 5 x 16 mL
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.