Läs mer
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,0 ml
1,5 ml
2,0 ml
4,0 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- 3-nivåkodning för säker providentifiering
- ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
- Temperaturområde: -196° C (gasfas av LN2) till +121° C
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen i klass VIII renrum för högsta provrenhet
- Förklädd och förpackad för bekväm hantering
- Ytterligare information om flaskor tillgängliga via Eppendorf webbplats för dokumentationsändamål
- Direktimport till Eppendorf eLABInventory och eLABJournal programvara för bekväm hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 1,0 ml |
| Antal per förpackning | 96 |
| RNase fri | Ja |
| Dnase Free | Ja |
| Streckkod | 2D SafeCode |
| Kvantitet | 960 (10 ställ med 96 flaskor) |
| Typ | Kodat Cryobank Vial System |