Läs mer
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Produktkod. 16466879 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,0 ml
1,5 ml
2,0 ml
4,0 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 16466879
Brand: Eppendorf™ 0030079493
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller en 3-nivåkodning av SafeCode-systemet (datamatriskod, streckkod och tydlig skrivning) för att möjliggöra säker providentifiering. Upp till 96 förmärkta injektionsflaskor är förpackade och förtätade (0,5 ml till 4,0 ml) för förvaringsapplikationer.
  • 3-nivåkodning för säker providentifiering
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Temperaturområde: -196° C (gasfas av LN2) till +121° C
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen i klass VIII renrum för högsta provrenhet
  • Förklädd och förpackad för bekväm hantering
  • Ytterligare information om flaskor tillgängliga via Eppendorf webbplats för dokumentationsändamål
  • Direktimport till Eppendorf eLABInventory och eLABJournal programvara för bekväm hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 4,0 ml
Antal per förpackning 48
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Streckkod 2D SafeCode
Kvantitet 480 (10 ställ med 48 flaskor)
Typ Kodat Cryobank Vial System