Läs mer
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Produktkod. 16476869 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,0 ml
1,5 ml
2,0 ml
4,0 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
16476869 0,5 ml Icke-steril -
16486869 1,0 ml Icke-steril -
16496869 1,5 ml Icke-steril -
16406879 2,0 ml Icke-steril -
16416879 4,0 ml Icke-steril -
16426879 0,5 ml Sterila -
16436879 1,0 ml Sterila Paket med 960
16446879 1,5 ml Sterila -
16456879 2,0 ml Sterila -
16466879 4,0 ml Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16476869 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030079400
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Tillhandahåller en 3-nivåkodning av SafeCode-systemet (datamatriskod, streckkod och tydlig skrivning) för att möjliggöra säker providentifiering. Upp till 96 förmärkta injektionsflaskor är förpackade och förtätade (0,5 ml till 4,0 ml) för förvaringsapplikationer.
  • 3-nivåkodning för säker providentifiering
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Temperaturområde: -196° C (gasfas av LN2) till +121° C
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen i klass VIII renrum för högsta provrenhet
  • Förklädd och förpackad för bekväm hantering
  • Ytterligare information om flaskor tillgängliga via Eppendorf webbplats för dokumentationsändamål
  • Direktimport till Eppendorf eLABInventory och eLABJournal programvara för bekväm hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 0,5 ml
Antal per förpackning 96
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Streckkod 2D SafeCode
Kvantitet 960 (10 ställ med 96 flaskor)
Produkttyp Kodat kryobanksflasksystem