Beskrivning
- Part of Eppendorf CryoStorage Vials
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Cryogenic Vial Rack |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Tål temperatur (metrisk) | -80°C |