Beskrivning
- Del av Eppendorf CryoStorage-flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Kryogent flaskställ |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Tål temperatur (metrisk) | -80 °C |