Läs mer
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Korsstreckad
Produktkod. 12698176 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
10 mm cirkulär kryokassett
Antirullplåt i glas
Bred buske
Cryobar Täcka
Kryokassett på 25 mm
Kryokassett på 40 mm
Ringformad 35 mm kryokassett
Ringformig 25 mm kryokassett
Skräpfack
Smal borste
Smal hylla
Verktygshylla
Värmeavskiljare, standard
Värmeutsugare, dubbelvikt
Wide Shelf
För användning med (utrustning):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12698176 Kryokassett på 25 mm FSE/FE/SME/E Varje
12698166 Värmeavskiljare, standard FSE/FE Varje
12087129 Värmeutsugare, dubbelvikt FSE/FE Paket med 4
12027129 Skräpfack FSE/FE/SME/E Varje
12658176 Cryobar Täcka FSE/FE/SME/E Varje
12648186 Wide Shelf FSE/FE/SME/E Varje
12658186 Verktygshylla FSE/FE/SME/E Varje
12668186 Smal hylla FSE/FE/SME/E Varje
12047139 Antirullplåt i glas FSE/FE/SME/E Varje
12087119 Bred buske FSE/FE/SME/E Varje
12057119 Smal borste FSE/FE/SME/E Varje
12688166 Kryokassett på 40 mm FSE/FE/SME/E Paket med 6
12658036 Ringformig 25 mm kryokassett FSE/FE/SME/E Paket med 4
12668036 Ringformad 35 mm kryokassett FSE/FE/SME/E Paket med 4
12688036 10 mm cirkulär kryokassett FSE/FE/SME/E Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 12698176 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A78910056
Beräknad leverans: 09-02-2027
Förbättra driften av Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostattillbehör.
  • Flerpositionsvärmeextraktor är inbyggd på en vertikal axel för jämn frysning och enkel borttagning från provet; kan manövreras från valfri position på frysstången
  • Frystiden förkortas om frysstadiet och vävnaden placeras på aktiv Peltier
  • Frysskiva används tillsammans med värmeavskiljare, som hjälper till att tillplatta och frysa vävnadsprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryokassett på 25 mm
För användning med (utrustning) FSE/FE/SME/E
Diameter (metrisk) 25 mm