Läs mer
Fisherbrand™ Graderade kryotuber av polypropen med stativ
Produktkod. 10083442 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10083442 2 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10083442
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen med högsta genomskinlighet. Använd dessa rör för lagring och konservering av vävnadskulturer och biologiska prover. Fisherbrand™ Graderade kryotuber av polypropen är idealiska för applikationer °till -90 C i gasfasen av flytande kväve eller i frysar.
  • Steriliserad med beta-strålning enligt EN ISO 11137
  • Lock med integrerad tätningsfunktion; ingen extra silikon O-ring
  • Invändig konisk botten för fullständig tömning
  • Vita graderingar för exakt mätning
  • Vit bokstäver för providentifiering
  • Finns med invändig eller utvändig gänga
  • Utrustad med bas för användning med en hand
  • 2,0 ml, 4,0 ml och 5,0 ml tuber finns även med rund botten
  • Förpackad i PE-påsar med 50 rör i kartonger
  • Fri från DNA, DNas, pyrogener och ATP
Specifikationer
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Polypropen
Inkluderar Stå
Höjd (metrisk) 49 mm