Läs mer
Thermo Scientific™ Cryoware Permanenta markörer och pennor
Produktkod. 10314551
Change view
Färg:
Blandade (röd, blå, grön, svart)
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 4
nr per ärende:
4
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek nr per ärende
10314551 Blandade (röd, blå, grön, svart) Paket med 4 -
11361775 Blandade (röd, blå, grön, svart) Paket med 4 -
11301625 Blandade (röd, blå, grön, svart) Paket med 100 -
10584561 Svart Paket med 10 10
10772711 Svart Paket med 4 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10314551 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63130010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Identifiera prover och förvaringslådor permanent med dessa cryoware permanenta markörer och pennor.
Permanent notera prover och förvaringslådor med Thermo Scientific™ Cryoware Permanenta markörer och pennor, som enkelt tål kylförvaringstemperaturer.
Features:
  • Nunc™ and Nalgene™ cryoware markers come in a variety of colors for permanent handwritten identification of samples
  • Use these markers by hand, or for higher throughput use them in the ID Scribe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Extra Fine (Green is Fine)
Produkttyp Permanent markeringspenna
Färg Blandade (röd, blå, grön, svart)
Beskrivning Cryoware Markörset
Antal per förpackning 4
Kvantitet 4 Pk.