Läs mer
Thermo Scientific™ Cryoware Permanenta markörer och pennor
Produktkod. 10772711
Change view
Färg:
Blandade (röd, blå, grön, svart)
Svart
nr per ärende:
4
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg nr per ärende Förpackningsstorlek
10772711 Svart 4 Paket med 4
11361775 Blandade (röd, blå, grön, svart) - Paket med 4
11301625 Blandade (röd, blå, grön, svart) - Paket med 100
10584561 Svart 10 Paket med 10
10314551 Blandade (röd, blå, grön, svart) - Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10772711 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63130020
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Identifiera prover och förvaringslådor permanent med dessa cryoware permanenta markörer och pennor.
Permanent notera prover och förvaringslådor med Thermo Scientific™ Cryoware Permanenta markörer och pennor, som enkelt tål kylförvaringstemperaturer.
  • Permanent marker set of four
  • Extra-fine point
  • Ink color: Black
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Extra Fine
Produkttyp Permanent markeringspenna
Färg Svart
Beskrivning Cryoware Permanent markör
Inkluderar Consists of four extra-fine-point pens
För användning med (applikation) Used for marking cardboard and Polycarbonate
nr per ärende 4
Kvantitet 1 Pk.