Läs mer
Cryptochlorogenic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16461508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461508 5 mg
16489098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16461508 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0787
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cryptochlorogenic acid
CAS 905-99-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18O9
Kvantitet 5 mg
Synonym 4-Caffeoylquinic acid 4-O-Caffeoylquinic acid
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)O[C@@H]([C@@H]2O)[C@@H](C[C@](C(O)=O)(O)C2)O
Molekylvikt (g/mol) 354.31
Formel vikt 354.31
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid