missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Cryptone, TRC

Produktkod. 30133856
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133856 500 mg
30133134 250 mg
30008130 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC827465500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 500-02-7
Molekylformel C9H14O
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Synonym 4-(1-Methylethyl)-2-cyclohexen-1-one, 4-Isopropyl-2-cyclohexen-1-one, 4-Isopropyl-2-cyclohexenone, Crypton, DL-Kryptone, NSC 22060
IUPAC-namn 4-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-one
LEDER CC(C(C=C1)CCC1=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-Cryptone
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3,5,7-8H,4,6H2,1-2H3
Formel vikt 138.1045
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.