Läs mer
Cryptotanshinone, MedChemExpress
Produktkod. p-200098911
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16438888
Brand: Medchem Express HYN0174
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cryptotanshinone
CAS 35825-57-1
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Cryptotanshinon Tanshinone c
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O
Molekylvikt (g/mol) 296.36
Formel vikt 296.36
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.