Läs mer
Cryptotanshinone, TRC
Produktkod. 30365240
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365240 500 mg
30356478 25 mg
30355740 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC827480500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35825-57-1
Molekylformel C19 H20 O3
Molekylvikt (g/mol) 296.36
Synonym Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (1R)-, Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (R)- (8CI), (15R)-Cryptotanshinone, (1R)-1,2,6,7,8,9-Hexahydro-1,6,6-trimethylphenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Cryototanshinone, Cryptotanshinon, Cryptotanshinone, Tanshinone c
IUPAC-namn (1R)-1,6,6-trimetyl-2,7,8,9-tetrahydro-1H-nafto[1,2-g][1]bensofuran-10,11-dione
LEDER C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crypto-Tanshinone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formel vikt 296.1412