Läs mer
Multiroir Controlec™ Crystal ABS Storage Box
Beskrivning
- Rugged and shock resistant
- Completely transparent
- Lid included
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | ABS |
| Form | Rectangular |
| Produkttyp | Tilt Bin |
| Längd (metrisk) | 122 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.47 kg |