Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Mätcylindrar i hög form Klass B
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
Varje
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Examen:
10 mL
100 mL
Beskrivning
Designad med permanenta graderingar ingjutna för reproducerbarhet.
- Tillverkad av polymetylpenten (TPX &handel;)
- Kristallklart
- Autoklaverbar och kemikaliebeständig
- Kan användas för vätskor upp till 170 grader;&C
- Ingen vätning eller menisk
- Kemiskt renare än glas och icke-absorberande
- Med femhörnig bas för ökad stabilitet
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Bastyp | Femsidig |
| Höjd (metrisk) | 199 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |