Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Mätcylindrar i hög form Klass B
Produktkod. 10757901
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Examen:
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10757901
Brand: Kartell™ 0157300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med permanenta graderingar ingjutna för reproducerbarhet.
    • Tillverkad av polymetylpenten (TPX &handel;)
    • Kristallklart
    • Autoklaverbar och kemikaliebeständig
    • Kan användas för vätskor upp till 170 grader;&C
    • Ingen vätning eller menisk
    • Kemiskt renare än glas och icke-absorberande
    • Med femhörnig bas för ökad stabilitet
    • Lämplig för mat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass B
skala Permanenta gjutna graderingar
Diameter (metrisk) 31 mm
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 170 °C
Indelning 1mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Femsidig
Höjd (engelska) 9,8 tum
Höjd (metrisk) 249 mm
Typ Graderad mätcylinder