Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Mätcylindrar i hög form Klass B
Beskrivning
Designad med permanenta graderingar ingjutna för reproducerbarhet.
- Tillverkad av polymetylpenten (TPX &handel;)
- Kristallklart
- Autoklaverbar och kemikaliebeständig
- Kan användas för vätskor upp till 170 grader;&C
- Ingen vätning eller menisk
- Kemiskt renare än glas och icke-absorberande
- Med femhörnig bas för ökad stabilitet
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| skala | Permanenta gjutna graderingar |
| Examen | 100 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Indelning | 10mL |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Bastyp | Femsidig |
| Höjd (metrisk) | 438 mm |
| Visa mer |