Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55-slang med trestoppskonfiguration
Produktkod. 12340160
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,13 mm
0,51 mm
0,64 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,30 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Total längd (metrisk):
38,1 cm
10 m
Tjocklek (metrisk):
0,85 mm
0,90 mm
Färg:
Blå/blå
Grå/Grå
Kristallklart
Orange/Gul
Orange/Orange
Orange/Vit
Röd/röd
Svart/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Färg unitSize
12340160 0,13 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/Orange Paket med 12
11704648 0,51 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/Gul Paket med 12
11714648 0,64 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/Vit Paket med 12
15103216 1,14 mm 38,1 cm 0,85 mm Röd/röd Paket med 12
11734648 1,30 mm 38,1 cm 0,85 mm Grå/Grå Paket med 12
15183206 1,65 mm 38,1 cm 0,85 mm Blå/blå Paket med 12
11749744 3,17 mm 38,1 cm 0,85 mm Svart/Vit Paket med 12
10773816 1,42 mm 38,1 cm 0,90 mm Kristallklart Paket med 12
13474815 1,02 mm 10 m 0,85 mm Kristallklart Paket med 12
15123216 2,54 mm 10 m 0,85 mm Kristallklart Paket med 12
15133216 2,79 mm 10 m 0,85 mm Kristallklart Paket med 12
15171773 1,52 mm 10 m 0,85 mm Kristallklart Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12340160 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 07053500ND
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ LMT-55-slangar med trestoppskonfiguration hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
  • Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Typiska tillämpningar
  • Allmänt laboratorium
  • Mat och dryck
  • Biofarmaceutiskt
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP-klass VI
Färgkod Orange/Orange
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,13 mm
Material Tygon R3607
Total längd (engelska) 1.25 ft.
Total längd (metrisk) 38,1 cm
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,90 mm
För användning med (applikation) För prov- och reagensdispensering, biologiska och kemiska analyser samt vatten- och jordanalys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 12 Pk.
Färg Orange/Orange
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar