Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55-slang med trestoppskonfiguration
Diameter (metrisk) Inre:
0.13 mm
0.51 mm
0.64 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.30 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
2.54 mm
2.79 mm
3.17 mm
Total längd (metrisk):
10 m
38.1 cm
Tjocklek (metrisk):
0.85 mm
0.90 mm
Färg:
Blå/blå
Grå/Grå
Kristallklart
Orange/Gul
Orange/Orange
Orange/Vit
Röd/röd
Svart/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
- Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ej giftig och icke-kontaminerande
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
- Allmänt laboratorium
- Mat och dryck
- Biofarmaceutiskt
- Analytiska instrument
- Peristaltiska och vakuumpumpar
- Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP-klass VI |
| Färgkod | Vit/Vit |
| Diameter (engelska) Inre | 0,04 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.02 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,11 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.72 mm |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Visa mer |