Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Slang utan konfiguration
Produktkod. 15133236
Diameter (metrisk) Inre:
0.51 mm
0.64 mm
0.89 mm
0.95 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.65 mm
2.06 mm
2.79 mm
Färg:
Blå/blå
Kristallklart
Lila/Vit
Lila/lila
Orange/Gul
Orange/Vit
Röd/röd
Vit/svart
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 15133236
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07053421LND
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ LMT-55 Tubing without Configuration hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Typiska tillämpningar
  • Allmänt laboratorium
  • Mat och dryck
  • Biofarmaceutiskt
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
  • Motståndskraftig mot flextrötthet och nötning
  • Mindre genomsläpplig än gummislang
  • För användning med praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Färgkod Lila/lila
Diameter (engelska) Inre 0,08 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.06 mm
Material Tygon R3607
Diameter (engelska) Yttre 0,15 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 3.76 mm
Total längd (engelska) 32.8 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.85 mm
För användning med (applikation) För prov- och reagensdispensering, biologiska och kemiska analyser samt vatten- och jordanalys
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 st
Slangstorlek 2.06 x 0.85 mm
Färg Lila/lila
Hårdhet 55 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 165,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar