Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Slang utan konfiguration
Beskrivning
- Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ej giftig och icke-kontaminerande
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
- Allmänt laboratorium
- Mat och dryck
- Biofarmaceutiskt
- Analytiska instrument
- Peristaltiska och vakuumpumpar
- Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
- Motståndskraftig mot flextrötthet och nötning
- Mindre genomsläpplig än gummislang
- För användning med praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Färgkod | Röd/röd |
| Beskrivning | 1.14 x 0.85 mm |
| Diameter (engelska) Inre | 0,04 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,14 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.85 mm |
| Visa mer |