Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL pumpslang med 3-stegskonfiguration
Produktkod. 11877331
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
1,52 mm
2,54 mm
2,79 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,05 mm
3,22 mm
4,24 mm
4,49 mm
Färgkod:
Gul/Blå
Orange/Blå
Violett/Orange
Violett/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Färgkod Förpackningsstorlek
11877331 0,25 mm 2,05 mm Orange/Blå Paket med 60
11842871 1,52 mm 3,22 mm Gul/Blå Paket med 60
15131733 0,25 mm 2,05 mm Orange/Blå Paket med 12
11827341 2,54 mm 4,24 mm Violett/Orange Paket med 60
15161793 2,79 mm 4,49 mm Violett/Vit Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11877331 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 07060303ND
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9515.78 SEK
    5806.91 SEK / Paket med 60
    Save 3708.87 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 01-03-2027
Passar tätt mot glas och metall, böjer sig till kurvor med små radier, är giftfritt och transparent. Tygon™ S3™ E-LFL pumpslang med 3-stegskonfiguration har den längsta flexibla livslängden av alla Tygon™ klar slang.
  • Över 1 000 timmars pumpslanglivslängd vid 0 psi
  • Över 600 timmars pumpslanglivslängd vid 10 psi
  • Extremt låg partikelavsöndring
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, FDA
Färgkod Orange/Blå
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,25 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Diameter (engelska) Yttre 0,08 tum
Diameter (metrisk) Yttre 2,05 mm
Total längd (engelska) 15 tum
Total längd (metrisk) 381 mm
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.9 mm
För användning med För peristaltisk pump
För användning med (applikation) För användning i peristaltiska pumpapplikationer
Min. Driftstemperatur (engelska) -59,8 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 12 Pk.
Färg Kristallklart
Hårdhet 56 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 165,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar