Läs mer
Multiroir Controlec™ Kristall Multiroir Modulär låda
Produktkod. 30486999
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30486999 5 l
1 options
Produktkod. 30486999 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer 11108MU05000C
Beräknad leverans: 11-12-2026
Perfekt modulär och kombinerbar. Multiroir Controlec™ Kristall Multiroir Modular Drawer kombinerar exceptionell transparens, hög slagtålighet och möjligheten till autoklavsterilisering.
  • Perfekt modulär och stapelbar, —kombinerad på alla fyra sidor
  • Utbytbara lådor och ärmar
  • Tillverkad av högtransparens polykarbonat för enkel visning
  • Stark och robust med hög motståndskraft mot stötar och UV
  • Kan steriliseras i autoklav för användning i sterila/rena rumsmiljöer
  • Integrerat undergreppshandtag av plastmaterial
  • Stor enkellåda och hylsa med kapacitet på 5 liter
  • En hylsa i identisk storlek med 2 små lådor finns också
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelse med europeiska standarder
Stängningsfärg Genomskinlig
Förslutningstyp Handtag under grepp
Färg Genomskinlig
Material Polykarbonat
Form Rektangulär
Inkluderar Låda och hylsa
Antal fack 1
Staplingsbar Ja
Längd (metrisk) Exteriör 355 mm
Längd (metrisk) Interiör 320 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 185 mm
Bredd (metrisk) Interiör 172 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 101 mm
Höjd (metrisk) interiör 92 mm