Läs mer
Multiroir™ Kristall polystyren Minimax Förvaringslådor
Mått (L x B x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transparent as glass
- Delivered complete with separator kit
- Various capacities
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Transparent |
| Material | Polystyrene |
| Form | Rectangular |
| Produkttyp | Storage Box |
| Kvantitet | 12 Case |
| Mått (L x B x H) | 315 x 230 x 70 mm |
| Längd (metrisk) | 315 mm |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |