Läs mer
Multiroir™ Kristall polystyren Minimax Förvaringslådor
Produktkod. 11744591
Mått (L x B x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11744591
Brand: Multiroir™ 42035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använda Multiroir™ Kristall polystyren Minimax Förvaringslådor för dina förvarings- och transportbehov. Den klara, glasliknande polystyrenen gör att du kan se ditt innehåll tydligt från utsidan. Lådorna levereras kompletta med en separatorsats för ytterligare organisering av innehållet.
  • Transparent as glass
  • Delivered complete with separator kit
  • Various capacities
Specifikationer
Färg Transparent
Material Polystyrene
Form Rectangular
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 6 Each
Mått (L x B x H) 228 x 178 x 72 mm
Längd (metrisk) 228 mm
Höjd (metrisk) 72 mm