Läs mer
Multiroir™ Kristall polystyren Minimax Förvaringslådor
Produktkod. 11758361
Change view
Mått (L x B x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
11758361 178 x 45 mm (L x H) Varje
11734591 228 x 178 x 68 mm Varje
11724591 315 x 230 x 70 mm Varje
11744591 228 x 178 x 72 mm Varje
11714591 315 x 45 mm (L x H) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11758361 Leverantör Multiroir™ Leverantörsnummer 42051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Multiroir™ Kristall polystyren Minimax Förvaringslådor för dina förvarings- och transportbehov. Den klara, glasliknande polystyrenen gör att du kan se ditt innehåll tydligt från utsidan. Lådorna levereras kompletta med en separatorsats för ytterligare organisering av innehållet.
  • Transparent som glas
  • Levereras komplett med separatorsats
  • Olika kapaciteter
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rektangulär
Produkttyp Förvaringslåda
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 178 x 45 mm (L x H)
Längd (metrisk) 178 mm
Höjd (metrisk) 45 mm