Läs mer
Multiroir™ Förvaringslådor i transparent kristallpolystyren
Produktkod. 11778303
Kapacitet (metrisk):
2 l
10 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11778303
Brand: Multiroir™ 11104MU10000C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Se innehållet i Multiroir™ Genomskinliga förvaringslådor i kristallpolystyren, tydligt på grund av deras konstruktion av kristallklar polystyren. Lådorna har också en glidenhet, med avdelare som kan beställas separat.
  • Total synlighet
  • Kristallpolystyren transparent - som glas
  • Slidenhet
  • Lådavskiljare finns separat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rektangulär
Produkttyp Förvaringslåda
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 410 x 265 x 125 mm
Längd (metrisk) 410 mm
Längd (metrisk) Interiör 365 mm
Bredd (metrisk) 265 mm
Bredd (metrisk) Interiör 250 mm
Höjd (metrisk) 125 mm
Höjd (metrisk) interiör 110 mm