Läs mer
Multiroir™ Förvaringslådor i transparent kristallpolystyren
Kapacitet (metrisk):
2 l
10 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Total synlighet
- Kristallpolystyren transparent - som glas
- Slidenhet
- Lådavskiljare finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Förvaringslåda |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 542 x 322 x 216 mm |
| Längd (metrisk) | 542 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 322 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 300 mm |
| Visa mer |