Läs mer
Multiroir Controlec™ Förvaringslådor i kristall polystyren
Beskrivning
- Total synlighet
- Kristall polypropen transparent;- som glas
- Slidenhet
- Lådavskiljare finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7 kg |
| Beskrivning | Handtagstyp: Slider montering |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Låda |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 210x365x125 mm |
| Längd (metrisk) | 365 mm |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |
| Visa mer |