Läs mer
Multiroir Controlec™ Förvaringslådor i kristall polystyren
Produktkod. 11798283
Kapacitet (metrisk):
1,9 kg
7 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11798283
Brand: Multiroir Controlec™ 11101MUO19TR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Se innehållet i Multiroir Controlec™ Kristall polystyren förvaringslådor tydligt på grund av deras konstruktion av kristallklar polystyren. Lådorna har också en glidenhet, med avdelare som kan beställas separat.
  • Total synlighet
  • Kristall polypropen transparent;- som glas
  • Slidenhet
  • Lådavskiljare finns separat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,9 kg
Beskrivning Handtagstyp: Slider montering
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rektangulär
Produkttyp Låda
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 168x235x72 mm
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 168 mm
Höjd (metrisk) 72 mm