Läs mer
Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Box
Produktkod. 11712944
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,09 l
0,2 l
0,42 l
1,3 l
3,7 l
10,85 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11712944 0,09 l Paket med 10
11722944 0,2 l Paket med 10
11732944 0,42 l Paket med 10
11742944 1,3 l Varje
11762944 10,85 l Varje
11752944 3,7 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11712944 Leverantör Multiroir™ Leverantörsnummer 45101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.77 SEK
    215.29 SEK / Paket med 10
    Save 10.48 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa lådor för en mängd olika förvaringsbehov. Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Boxes är idealiska för konservering, förvaring och presentation av produkter. Lådor är gjorda av kristallpolystyren, ett resistent material som erhålls genom polymerisation av styrenmonomer CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, stapelbar och mycket UV-beständig
  • Integrerad etiketthållare
  • Kemiskt inert plast
  • Kvalitet i kontakt med livsmedel
  • Fonder och över har han-hon-reliefer som låser staplingen och ger perfekt förvaringsstabilitet
  • De snäva toleranserna för monteringen av locket på basen säkerställer en bra tätning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,09 l
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Konservering, förvaring och presentation av produkter
Produkttyp Transmission Lab Box
Kvantitet 10/Pk.
Mått (L x B x H) 60 L x 50 H mm
Längd (metrisk) 60 mm
Längd (metrisk) Interiör 55 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Höjd (metrisk) interiör 43 mm
Vikt (metrisk) 0.03 kg