Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett
Produktkod. 11435027
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435027 25 g 25g
11445027 100 g 100g
11455027 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435027 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21932.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,986 g/mol
Crystal Violet används som syra-basindikator, alkoholdenatureringsmedel, biologisk fläck, textilfärg och indikator för kopparsalter. Det är en komponent i gramfärgning i mikroorganismer och cellinjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Crystal Violet används som syra-basindikator, alkoholdenatureringsmedel, biologisk färgning, textilfärg och indikator för kopparsalter. Det är en komponent i gramfärgning i mikroorganismer och cellinjer.
Löslighet
Blandbar med vatten och kloroform. Delvis blandbar med alkohol och glycerol.
Noter
Inkompatibel med syror, oxidationsmedel, alkalimetaller, starka oxidationsmedel, ammoniak, syraklorider, syraanhydrider, reduktionsmedel och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-62-9
Molekylformel C25H30ClN3
Molekylvikt (g/mol) 407.986
MDL-nummer MFCD00011750
InChI-nyckel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;klorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crystal Violet
Smältpunkt ∼215 °C (uppdelning)
UN-nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Löslighetsinformation Blandbart med vatten och kloroform. Delvis blandbar med alkohol och glycerol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 407.99
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Crystal Violet
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.