Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett
Produktkod. p-7026117
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11435027
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21932.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet används som syra-basindikator, alkoholdenatureringsmedel, biologisk fläck, textilfärg och indikator för kopparsalter. Det är en komponent i gramfärgning i mikroorganismer och cellinjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Crystal Violet används som syra-basindikator, alkoholdenatureringsmedel, biologisk färgning, textilfärg och indikator för kopparsalter. Det är en komponent i gramfärgning i mikroorganismer och cellinjer.
Löslighet
Blandbar med vatten och kloroform. Delvis blandbar med alkohol och glycerol.
Noter
Inkompatibel med syror, oxidationsmedel, alkalimetaller, starka oxidationsmedel, ammoniak, syraklorider, syraanhydrider, reduktionsmedel och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-62-9
Molekylformel C25H30ClN3
Molekylvikt (g/mol) 407.986
MDL-nummer MFCD00011750
InChI-nyckel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;klorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crystal Violet
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
UN-nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Löslighetsinformation Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Formel vikt 407.99
Kvantitet 25 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Crystal Violet
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: C.I. Basic violet 1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.