Läs mer
Crystal Violet, ACS, 90+%
Produktkod. 11318107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318107 100 g 100g
11308107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022866.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,986 g/mol
Crystal Violet används som syra-basindikator, alkoholdenatureringsmedel, biologisk fläck, textilfärg och indikator för kopparsalter. Det är en komponent i gramfärgning i mikroorganismer och cellinjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-62-9
Molekylformel C25H30ClN3
Molekylvikt (g/mol) 407.986
MDL-nummer MFCD00011750
InChI-nyckel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;klorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crystal Violet
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
UN-nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Löslighetsinformation Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formel vikt 407.99
Procent renhet ≥90%
Kvalitet ACS
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.