missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Crystal Violet (C.I. 42555), Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 189°C to 194°C |
| MDL-nummer | MFCD00011750 |
| Densitet | 1.19 g/cm3 at 20°C |
| Synonym | Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B, Crystal violet (C.I. 42555) |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.98 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?