Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett lakton
Produktkod. 11310318
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310318 5 g 5g
11300318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310318 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043710.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1552-42-7 | C26H29N3O2 | 415.54 g/mol
Kristallviolett lakton är ett viktigt funktionellt färgämne för framställning av tryckkänsliga material. Det är en kemisk mellanprodukt, mellanprodukter för termiskt/kofritt papper, som används inom medicin och biokemisk forskning, ett leukofärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1552-42-7
Molekylformel C26H29N3O2
Molekylvikt (g/mol) 415.54
MDL-nummer MFCD00070611
InChI-nyckel IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73773
IUPAC-namn 6-(dimetylamino)-3,3-bis[4-(dimetylamino)fenyl]-2-bensofuran-1-on
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC(=CC=C12)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crystal Violet lactone
Smältpunkt 180°C to 183°C
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 415.53
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.