Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, ren biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10402041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10402041 100 g 100g
10772461 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402041 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229641000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,986 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crystal Violet
Smältpunkt 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Molekylformel C25H30ClN3
MDL-nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Löslighetsinformation Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI-nyckel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Infrarött spektrum Authentic
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vikt 407.99
Förlust vid torkning 9% max. (110°C)
Procent renhet ≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Crystal Violet
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet 3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.